missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nectin-1 (CD111) Mouse anti-Human, BV421, Clone: CK41, BD OptiBuild™
Descripción
Nectin-1 (CD111) Monoclonal antibody specifically detects Nectin-1 (CD111) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nectin-1 (CD111) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CK41 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Violet 421 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?