Learn More
NECAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16835294 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16835294 20 μL 20 microlitros
16825294 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16835294 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 158991AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NECAP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NECAP2
N.º de referencia del gen Q6P756, Q9D1J1, Q9NVZ3
Alias de gen NECAP 2, NECAP endocytosis associated 2, NECAP2
Símbolos de los genes NECAP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NECAP2 Fusion Protein Ag8721
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 298598, 55707, 66147
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG