missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nebulin Monoclonal Antibody (1F4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15538812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15538812 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15538812

Marca: Invitrogen™ MA519423

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: NTKTSYHTPA DMLSVTAAKD AQANITNTNY KHLIHKYILL PDAMNIELTR NMNRIQSDNE YKQDYNEWYK GLGWSPAGSL EVEKAKKATE YASDQKYRQH PSNFQFKKLT.

This gene encodes nebulin, a giant protein component of the cytoskeletal matrix that coexists with the thick and thin filaments within the sarcomeres of skeletal muscle. In most vertebrates, nebulin accounts for 3 to 4% of the total myofibrillar protein. The encoded protein contains approximately 30-amino acid long modules that can be classified into 7 types and other repeated modules. Protein isoform sizes vary from 600 to 800 kDa due to alternative splicing that is tissue-, species-, and developmental stage-specific. Of the 183 exons in the nebulin gene, at least 43 are alternatively spliced, although exons 143 and 144 are not found in the same transcript. Mutations in this gene are associated with recessive nemaline myopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nebulin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1F4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NEB
N.º de referencia del gen P20929
Alias de gen AI595938; DKFZp686C1456; FLJ11505; FLJ36536; FLJ39568; FLJ39584; NEB; NEB177D; nebulin; NEM2; nemaline myopathy type 2
Símbolos de los genes NEB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NEB (NP_004534, 2108 a.a. ~ 2217 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4703
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.