Learn More
NDUFC2, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16111755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16111755 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16111755
Marca: Abnova H00004718D01P.100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MIARRNPEPLRFLPDEARSLPPPKLTDPRLLYIGFLGYCSGLIDNLIRRRPIATAGLHRQLLYITAFFFAGYYLVKREDYLYAVRDREMFGYMKLHPEDFPEEDKKTYGEIFEKFHPIR
Especificaciones
Antígeno NDUFC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 2, 14.5kDa
N.º de referencia del gen NM_004549.3
Alias de gen B14.5b/NADHDH2
Símbolos de los genes NDUFC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDUFC2 (NP_004540.1, 1 a.a. ∼ 119 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4718
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.