missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFB9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7206463 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16854804 20 μL 20 microlitros
16844804 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16854804

Marca: Proteintech 155721AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LYRM3, also known as NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 9 (NDUFB9), is a ubiquitously expressed LYR-motif containing protein. It has been suggested to be a candidate gene for the branchio-oto-renal (BOR) syndrome, which is characterized by branchial and renal abnormalities and heredity deafness disorders. Other than its LYR-motif, LYRM3 appears to have no functional or structural relationship to either LYRM1 or LYRM2.

Especificaciones

Antígeno NDUFB9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NDUFB9
N.º de referencia del gen Q9CQJ8, Q9Y6M9
Alias de gen B22, CI B22, Complex I B22, LYR motif containing protein 3, LYRM3, NDUFB9, UQOR22
Símbolos de los genes NDUFB9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDUFB9 Fusion Protein Ag7916
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 299954, 4715, 66218
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.