missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDUFB2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16548141
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16548141 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16548141 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA592110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AGGGVHIEPR YRQFPQLTRS QVFQSEFFSG LMWFWILWRF WHDSEEVLGH FPYPDPSQWT DEELGIPPDD ED; Positive Samples: NCI-H460, HeLa, 293T, Mouse brain, Mouse heart, Mouse kidney, Mouse liver; Cellular Location: Matrix side, Mitochondrion inner membrane, Peripheral membrane protein.

The protein encoded by this gene belongs to the peptidase family S14 and hydrolyzes proteins into small peptides in the presence of ATP and magnesium. The protein is transported into mitochondrial matrix and is associated with the inner mitochondrial membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDUFB2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.82 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica NDUFB2
N.º de referencia del gen O95178, Q9CPU2
Alias de gen 1810011O01Rik; 8kDa; AGGG; AI325567; CI-AGGG; complex I AGGG subunit; complex I-AGGG; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 2; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 2, 8kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 2, mitochondrial; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B2; NADH-ubiquinone oxidoreductase AGGG subunit; NDUFB2
Símbolos de los genes NDUFB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 34-105 of human NDUFB2 (NP_0045371).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362344, 4708, 68198
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.