Learn More
NDUFA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17629676 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17629676 20 μL 20 microlitros
17619676 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17629676
Marca: Proteintech 296211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFA9 Polyclonal antibody apecifically detetects NDUFA9 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.
Especificaciones
Antígeno NDUFA9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 550 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC009311
Símbolos de los genes NDUFA9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDUFA9 fusion protein Ag31222
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4704
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG