Learn More
NDUFA4L2 Mouse anti-Human, Clone: OTI5C10, TrueMAB™, Origene
Código de producto. 17513894
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17513894 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17513894 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810602S
Mouse Monoclonal Antibody
NDUFA4L2 Monoclonal antibody specifically detects NDUFA4L2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno NDUFA4L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NDUFA4L2
N.º de referencia del gen Q9NRX3
Alias de gen BC064011; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 4-like 2; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 4-like 2; NADH:ubiquinone oxidoreductase MLRQ subunit homolog; NADH-ubiquinone oxidoreductase MLRQ subunit homolog; NDUFA4, mitochondrial complex associated like 2; NDUFA4L2; NUOMS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NDUFA4L2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56901
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a