missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFA3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141262
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141262 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141262 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP298152CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NDUFA3 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDUFA3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B9, CI-B9, complex I B9 subunit, Complex I-B9, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 3 (9kD, B9), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 3, 9kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 3, NADH-ubiquinone oxidoreductase B9 subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4696
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.