Learn More
NDelta-benciloxicarbonil-Nalpha-Boc-L-ornitina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498808 1 g 1 g
15408818 5 g 5 g
15418818 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62268.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2480-93-5
Fórmula molecular C18H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 366.414
Número MDL MFCD00038259
Clave InChI QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh
PubChem CID 7269338
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine
Beilstein 2783761
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98%