Learn More
Thermo Scientific™ NdeI (10 U/μL)
Código de producto. p-4521903 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
4000 reacciones
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
4000 unidades
500 unidades
10704491 500 U 500 unidades
10160740 4000 reacciones 4000 unidades
10818810 2500 U 2500 unidades
3 options
Código de producto. 10704491
Marca: Thermo Scientific™ ER0581
Edge
La enzima de restricción NdeI reconoce los sitios CA^TATG y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón O (isoesquizómeros: FauNDI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 500 U
Tipo de producto NdeI