Descripción
The NCS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NCS1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The NCS1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NCS1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F10C8 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 23413 |
| Mostrar más |