missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: TPLNDNVTIF CNIFYSQPLN ITSMGITWFW KSLTFDKEVK VFEFFGDHQE AFRPGAIVSP WRLKSGDASL RLPGIQLEEA GEYRCEVVVT PLKAQGTVQL EVVASPASRL LLDQVGMKEN EDKYMCESSG FY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 27%, Rat - 28%.
Triggers NCR3-dependent natural killer cell activation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | B7-H6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | NCR3LG1 |
| N.º de referencia del gen | Q68D85 |
| Alias de gen | Natural cytotoxicity triggering receptor 3 ligand 1, B7 homolog 6, B7-H6, NCR3LG1, B7H6 |
| Símbolos de los genes | NCR3LG1 |
| Mostrar más |
Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?