Learn More
NCOA7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802195 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16802195 20 μL 20 microlitros
16892185 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16802195
Marca: Proteintech 230921AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human NCOA7 protein.
NCOA7 enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. It is involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA.
Especificaciones
Antígeno NCOA7
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NCOA7
N.º de referencia del gen Q8NI08
Alias de gen ERAP140, ESNA1, Nbla00052, Nbla10993, NCOA7, nuclear receptor coactivator 7
Símbolos de los genes NCOA7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NCOA7 Fusion Protein Ag19315
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135112
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG