Learn More
NCOA1/SRC-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237571 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237571 20 μL 20 microlitros
30234719 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237571
Marca: Proteintech 219521AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The NCOA1/SRC-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NCOA1/SRC-1. This antibody recognizes human antigen. The NCOA1/SRC-1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NCOA1/SRC-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 800 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes F-SRC-1; KAT13A; MGC129719; MGC129720; NCoA-1; RIP160; SRC-1; SRC1; bHLHe42; bHLHe74
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 140-160 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG