Learn More
NCK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16896433 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16896433 20 μL 20 microlitros
16886433 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16896433
Marca: Proteintech 102061AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The NCK family of SH2/SH3 adaptor proteins consists of two members, NCK1 and NCK2, which couple tyrosine kinase signaling, including the EGF and PDGF receptor-pathways, to downstream signaling proteins. The NCK2 protein binds human PDGFR-b (Tyr-1009); overexpression of NCK2 inhibits PDGF-induced membrane ruffling and lamellipod formation.
Especificaciones
Antígeno NCK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NCK2
N.º de referencia del gen O43639, O55033
Alias de gen Cytoplasmic protein NCK2, GRB4, Nck 2, NCK adaptor protein 2, NCK2, NCKbeta
Símbolos de los genes Nck2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NCK2 Fusion Protein Ag0262
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17974, 316369, 8440
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG