missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCGC00244536, MedChemExpress

Código de producto. 16410909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16410909 1 mg 1 miligramo
16496297 5 mg 5 miligramos
16479986 50 mg 50 miligramos
16464686 100 mg 100 miligramos
16453578 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16410909

Marca: Medchem Express HY101799

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.

NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NCGC00244536
CAS 2003260-55-5
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo KDM4B Inhibitor B3
Información de solubilidad DMSO : 36.67 mg/mL (95.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C3=CC(O)=C4N=CC=CC4=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.