Learn More
NCB-0846, MedChemExpress
Descripción
NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NCB-0846 |
| CAS | 1792999-26-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.91 mM) |
| SMILES | O[C@@H](CC1)CC[C@@H]1OC2=CC=CC(C=N3)=C2N=C3NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 375.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.42 |
| Mostrar más |