Learn More
NCAPG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16843045 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16843045 20 μL 20 microlitros
16833045 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16843045
Marca: Proteintech 245631AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a subunit of the condensin complex, which is responsible for the condensation and stabilization of chromosomes during mitosis and meiosis. Phosphorylation of the encoded protein activates the condensin complex. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 8 and 15. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno NCAPG
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NCAPG
N.º de referencia del gen Q9BPX3
Alias de gen CAPG, CHCG, Condensin complex subunit 3, Condensin subunit CAP G, HCAP G, Melanoma antigen NY MEL 3, NCAPG, NY MEL 3, NYMEL3, XCAP G homolog
Símbolos de los genes NCAPG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NCAPG Fusion Protein Ag19926
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG