missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NCAPD3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5103763
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total NCAPD3.
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.
Especificaciones
| NCAPD3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NCAPD3 | |
| 2810487N22Rik; 4632407J06Rik; AI195468; AU018739; B130055D15Rik; CAPD3; CAP-D3; Condensin-2 complex subunit D3; hCAP-D3; hcp-6; hHCP-6; Jacobsen syndrome region 2; Kiaa0056; mKIAA0056; NCAPD3; Non-SMC condensin II complex subunit D3; non-SMC condensin II complex, subunit D3 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23310, 78658 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P42695, Q6ZQK0 | |
| NCAPD3 | |
| A synthesized peptide derived from human NCAPD3(Accession P42695), corresponding to amino acid residues I1454-N1498. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?