missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCAM1 Monoclonal Antibody (OTI1C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA804952S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NCAM1 Monoclonal antibody specifically detects NCAM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| NCAM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P13591 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4684 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1C7 | |
| Unconjugated | |
| Ncam1 | |
| adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; Cd56; CD-56; CD56 120 kDa GPI-linked isoform; CD56 140 kDa isoform; CD56 140 kDa VASE isoform; E NCAM; E-NCAM; MSK39; N CAM1; NCAM; N-CAM; Ncam1; N-CAM-1; NCAM-1; NCAMC; NCAM-C; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-718 of human NCAM1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido