missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBS1 Polyclonal Antibody

NBS1 Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA534384
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NBS1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC
Especificaciones
| NBS1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NBN | |
| AT V1; AT V2; ATV; AT-V1; AT-V2; Cell cycle regulatory protein p95; FLJ10155; I79_012607; MGC87362; Nbn; NBS; NBS1; nibrin; Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin); Nijmegen breakage syndrome protein 1; Nijmegen breakage syndrome protein 1 homolog; OTTHUMP00000204088; P95; p95 protein of the MRE11/RAD50 complex; p95-NBS1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 27354, 4683 | |
| Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide | |
| O60934, Q9R207 | |
| NBN | |
| A 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human NIBRIN. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido