missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NBS1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13298278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13298278 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13298278

Marca: Invitrogen™ PA522972

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: antigen standard for NBN (transient overexpression lysate), HeLa whole cell extract.

The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NBS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 30% glycerol and 0.1% sodium azide
génica NBN
N.º de referencia del gen O60934, Q9R207
Alias de gen AT V1; AT V2; ATV; AT-V1; AT-V2; Cell cycle regulatory protein p95; FLJ10155; I79_012607; MGC87362; Nbn; NBS; NBS1; nibrin; Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin); Nijmegen breakage syndrome protein 1; Nijmegen breakage syndrome protein 1 homolog; OTTHUMP00000204088; P95; p95 protein of the MRE11/RAD50 complex; p95-NBS1
Símbolos de los genes NBN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the mouse NBS1 protein (within residues 350-400).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27354, 4683
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.