Descripción
The NBN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NBN. This antibody recognizes human antigen. The NBN antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NBN |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E11E10 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 4683 |
| Mostrar más |