Learn More
Tocris Bioscience™ NBI 27914 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001268 10 mg 10 miligramos
18085232 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001268 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1591/10
Selective non-peptide CRF1 antagonist
Selective, non-peptide corticotropin-releasing factor1 (CRF1) receptor antagonist (Ki = 1.7 nM); has no activity at CRF2 receptors. Blocks behavioral seizures in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215766-76-9
Fórmula molecular C18H21Cl5N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBI 27914 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.66
Pureza >99%
Peso molecular 470.644
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.