Learn More
Navitoclax, MedChemExpress
Descripción
Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Navitoclax |
| CAS | 923564-51-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H55ClF3N5O6S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ABT-263 |
| Información de solubilidad | DMF : ≥ 100 mg/mL (102.61 mM) ∣DMSO : 75 mg/mL (76.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(S(NC(C2=CC=C(N3CCN(CC4=C(CCC(C)(C4)C)C5=CC=C(Cl)C=C5)CC3)C=C2)=O)(=O)=O)=CC=C1N[C@H](CCN6CCOCC6)CSC7=CC=CC=C7)(C(F)(F)F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 974.61 |
| Mostrar más |