missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Navitoclax, MedChemExpress

Código de producto. 16453198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453198 10 mg 10 miligramos
16475927 5 mg 5 miligramos
16459746 50 mg 50 miligramos
16454476 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453198

Marca: Medchem Express HY10087

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.

Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Navitoclax
CAS 923564-51-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H55ClF3N5O6S3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ABT-263
Información de solubilidad DMF : ≥ 100 mg/mL (102.61 mM) ∣DMSO : 75 mg/mL (76.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(S(NC(C2=CC=C(N3CCN(CC4=C(CCC(C)(C4)C)C5=CC=C(Cl)C=C5)CC3)C=C2)=O)(=O)=O)=CC=C1N[C@H](CCN6CCOCC6)CSC7=CC=CC=C7)(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 974.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 974.61
Porcentaje de pureza 96.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.