Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 8040
Click to view available options
Tamaño:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material para los pies | Corcho |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 34 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 8040 |