Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4096
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Terciopelo
- Azul
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de hebilla
- Sin metales
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Azul |
| Material para los pies | Corcho |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 39 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 4096 |