Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4096
Click to view available options
Tamaño:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Terciopelo
- Azul
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de hebilla
- Sin metales
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Azul |
| Material para los pies | Corcho |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 34 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 4096 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur