Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio de calidad de vacío
Description
- Durómetro 50 Shore A
- Buena memoria elástica
- Opción excelente para aplicaciones de vacío
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | Caucho natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 5 mm |
| Color | Rojo |