Especificaciones
| Diámetro del orificio (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Longitud (métrico) | 38,5mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 35mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 40,5mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |