Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Código de producto. 11527642 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
29mm
31mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
99mm
Diámetro del área superior (métrico):
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
38,5mm
40,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
109mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11527642 62mm 69mm paquete de 2
11577622 15mm 18mm paquete de 20
11597622 19mm 22,5mm paquete de 20
11587622 17mm 20,3mm paquete de 20
11507632 21mm 24,5mm paquete de 20
11547632 29mm 33mm paquete de 10
11517632 23mm 26,5mm paquete de 20
11557632 31mm 36mm paquete de 10
11567632 33mm 38,5mm paquete de 10
11577632 35mm 40,5mm paquete de 10
11587632 37mm 42,5mm paquete de 10
11597632 39mm 44,5mm paquete de 10
11507642 41mm 47mm paquete de 5
11517642 43mm 49mm paquete de 5
10549751 45mm 51mm paquete de 5
10428972 53mm 59,5mm paquete de 2
10559751 57mm 64mm paquete de 2
11537642 67mm 74mm paquete de 2
11547642 71mm 78mm cada uno
11587642 99mm 109mm cada uno
11557642 75mm 85mm cada uno
21 options
Código de producto. 11527642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones con dos orificios
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Dureza 46/55 IRHD
Longitud (métrico) 49mm
Cantidad 2/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 62mm
Diámetro del área superior (métrico) 69mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón