Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
- Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sólido |
| Dureza | 40 Shore A |
| Altura (métrico) | 65mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 79mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 92mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |