Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Código de producto. 10199930
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
10,5mm
12,5 mm
18mm
21mm
23mm
79mm
87mm
94mm
Tipo de producto:
Tapón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10199930
Marca: Deutsch Neumann™ 1010187
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Descripción Sólido
Dureza 40 Shore A
Altura (métrico) 65mm
Cantidad 1/paq.
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 87mm
Diámetro del área superior (métrico) 100mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón