Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Código de producto. 11774518
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Cantidad:
100/ck.
20/paq.
5/paq.
50/paq.
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
5 PCS
50 PCS
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Cantidad unitSize
11774518 4 mm 100/ck. 100 PCS
11794518 10.5 mm 50/paq. 50 PCS
11784528 18 mm 50/paq. 50 PCS
10748135 15 mm 50/paq. 50 PCS
10696585 21 mm 50/paq. 50 PCS
10114394 17 mm 50/paq. 50 PCS
11704538 29 mm 20/paq. 20 PCS
10256164 34 mm 5/paq. 5 PCS
11734538 41 mm Paquete de 10 10 PCS
11724538 36 mm 20/paq. paquete de 20
11744538 47 mm Paquete de 10 10 PCS
10062664 5 mm 100/ck. 100 PCS
11784518 8 mm 50/paq. paquete de 50
13 options
Código de producto. 11774518
Marca: Saint Gobain Life Sciences 203008100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con caucho natural elástico, estos tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y buena adhesión. Los tapones de caucho natural Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ resisten agentes químicos en el uso normal de laboratorio. Ideales para uso con pipetas, viales, frascos, matraces o globos.
  • Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en lugares húmedos)
  • Estándar DIN 18271
  • Color gris-azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 100/ck.
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 4 mm
Diámetro del área superior (métrico) 8 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón
Stopper Number 8 D