Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Código de producto. 11744538
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Cantidad:
100/ck.
20/paq.
5/paq.
50/paq.
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
5 PCS
50 PCS
paquete de 20
paquete de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Cantidad unitSize
11744538 47 mm Paquete de 10 10 PCS
11794518 10.5 mm 50/paq. 50 PCS
11784528 18 mm 50/paq. 50 PCS
10748135 15 mm 50/paq. 50 PCS
10696585 21 mm 50/paq. 50 PCS
10114394 17 mm 50/paq. 50 PCS
11704538 29 mm 20/paq. 20 PCS
10256164 34 mm 5/paq. 5 PCS
11734538 41 mm Paquete de 10 10 PCS
11724538 36 mm 20/paq. paquete de 20
11774518 4 mm 100/ck. 100 PCS
10062664 5 mm 100/ck. 100 PCS
11784518 8 mm 50/paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11744538 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 20305410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con caucho natural elástico, estos tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y buena adhesión. Los tapones de caucho natural Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ resisten agentes químicos en el uso normal de laboratorio. Ideales para uso con pipetas, viales, frascos, matraces o globos.
  • Resistencia a temperaturas de - 35 a + 70 °C (120 °C en condiciones de humedad)
  • Norma DIN 18271
  • Color gris-azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 40mm
Cantidad Paquete de 10
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 47 mm
Diámetro del área superior (métrico) 55 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón
Stopper Number 54 D