Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Descripción
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en lugares húmedos)
- Estándar DIN 18271
- Color gris-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color | Azul |
| Diameter (Metric) Bottom | 36 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 44 mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |
| Stopper Number | 45 D |