Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Cantidad:
100/ck.
20/paq.
5/paq.
50/paq.
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
5 PCS
50 PCS
paquete de 20
paquete de 50
Descripción
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en lugares húmedos)
- Estándar DIN 18271
- Color gris-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Color | Azul |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 27 mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |
| Stopper Number | 27 D |