Learn More
BRAND™ Tapones de caucho natural
Código de producto. p-8010228 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15281439 14 mm paquete de 25
15211449 22 mm paquete de 25
10420293 55 mm cada uno
15271439 12 mm paquete de 25
4 options
Código de producto. 15281439
Marca: BRAND™ 144384
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege los líquidos de los contaminantes externos. Proporciona un sellado seguro.
  • Hecho de caucho natural
  • Color rojo
  • Se suministran en paquetes de 25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 25/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Diámetro del área superior (métrico) 14 mm
Material Caucho natural