Descripción
- Hecho de caucho natural
- Color rojo
- Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 25/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12 mm |
| Material | Caucho natural |