Descripción
- Hecho de caucho natural
- Color rojo
- Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | 25/PK |
| Color | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 47 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 55 mm |
| Material | Natural Rubber |