Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Longitud (métrico) | 49mm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 62mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 69mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |