Learn More
Deutsch Neumann™ Pipeteador de seguridad de caucho natural tipo 'Flip'
Código de producto. p-8000160
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10436511 Verde 1 PCS
10473194 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436511 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 4710021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduce los riesgos de pipeteo al manipular líquidos tóxicos, corrosivos, contaminados con bacterias o con mal olor. Los pipeteadores de seguridad Flip™ Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural.
  • Solo dos puntos de funcionamiento
  • Evacuación mediante la nueva válvula automática
  • Disponibles en una gama de colores
  • El diseño de una mano lo convierte en el pipeteador de seguridad más sencillo del mercado
  • Capacidad para limpiar el interior de la perilla mediante la retirada de la válvula patentada y su posterior lavado
Especificaciones
Color Verde
Material Caucho natural
Tipo Pipeteador de seguridad «Flip»
Cantidad 1 unidad