Learn More
Ansell Edmont™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Profil Plus de látex de caucho natural
Código de producto. p-8000020 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12435120 8 12 pares
12445120 9 12 pares
12425120 - 12 pares
12455120 - 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12435120 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 87850080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un guante de peso medio con un agarre excelente. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Ansell Edmont™ Profil™ Plus serie 87-850 se han diseñado especialmente para el procesamiento químico en condiciones húmedas.
  • Specially treated to reduce the risk of allergy
  • Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
  • 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
  • Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN420:2003A1:2009, EN374: 2003, EN388: 2003
Coating Material Látex de caucho natural
Color Amarillo
Latex Free Sí
Material Látex de caucho
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0.55 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación general en condiciones húmedas
Estilo de puño de los guantes Rosado
Cantidad 12 pares
Resistente a Peligros mecánicos y químicos mejorados
Longitud (métrico) 300mm