Learn More
Ansell Edmont™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Profil Plus de látex de caucho natural
Código de producto. 12455120 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 pares
Tamaño:
8
9
Código de producto. unitSize Tamaño
12455120 12 pares -
12435120 12 pares 8
12445120 12 pares 9
12425120 12 pares -
4 options
Código de producto. 12455120
Marca: Ansell Edmont™ 87850100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un guante de peso medio con un agarre excelente. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Ansell Edmont™ Profil™ Plus serie 87-850 se han diseñado especialmente para el procesamiento químico en condiciones húmedas.
  • Specially treated to reduce the risk of allergy
  • Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
  • 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
  • Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Latex Free No
Tipo de producto Guantes de inmersión
Modelo 87-850
Grosor (métrico) 0.55 mm
Guantes con puño de color Yellow
Estilo de puño de los guantes Pinked
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 144 par
Resistente a Mechanical hazards and enhanced chemical resistance
Serie 87-850