Learn More
Ansell Edmont™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Profil Plus de látex de caucho natural
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Specially treated to reduce the risk of allergy
- Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
- 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
- Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN420:2003A1:2009, EN374: 2003, EN388: 2003 |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Amarillo |
| Latex Free | Sí |
| Material | Látex de caucho |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (métrico) | 0.55 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación general en condiciones húmedas |
| Mostrar más |