Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Código de producto. 11714598
Change view
Click to view available options
:
Altura: 12,5 mm/19 mm de Al; diámetro: Entre 17,8 y 22,1mm
Código de producto.
11714598 Altura: 12,5 mm/19 mm de Al; diámetro: Entre 17,8 y 22,1mm
1 options
Código de producto. 11714598
Marca: Saint Gobain Life Sciences 40702020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tapones para una protección extra de los extremos del tubo durante el transporte, la manipulación y otras operaciones durante las que los tubos requieren protección interna y en los extremos. Los tapones con faldón plegables de caucho natural Saint Gobain Life Sciences proporcionan un sellado excelente.
  • Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y una buena adhesión
  • Grado gris-azul: hecho de caucho natural
  • Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en calor húmedo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) Entre 17,8 y 22,1mm
Altura (métrico) 12,5 mm/19 mm de Al
Cantidad 20/paq.
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón con faldón plegable
Stopper Number 19.4D