Learn More
Saint-Gobain Agitador de caucho natural
Código de producto. 11704638
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11704638 6 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11704638
Marca: Saint-Gobain 101029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ es un agitador de estilo espátula que se adapta fácilmente a cualquier varilla de vidrio o plástico.
  • No se rompe
  • No daña el material de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caucho natural
Diámetro (métrico) 6 mm
Cantidad 100/Pk.