Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno natural
Código de producto. 11713256
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11713256 2 ml paquete de 500
10307402 5 ml 500 PCS
2 options
Código de producto. 11713256
Marca: Socorex™ 312.02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas puntas de pipeta de polipropileno natural de calidad superior Socorex™ para cubrir un intervalo entre 0.1 μl y 10 ml. Son versátiles y ampliamente compatibles con otras marcas de pipetas.
  • Polipropileno
  • Opciones de punta de micropipeta y macropipeta
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Volumen (métrico) 2 ml
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 11,55cm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Socorex Acura 2mL